Läs mer
Naphthalene-2-sulfonyl chloride, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naphthalene-2-sulfonyl chloride |
| CAS | 93-11-8 |
| Molekylformel | C10H7ClO2S |
| MDL-nummer | MFCD00004087 |
| Kvantitet | 500 g |
| LEDER | O=S(C1=CC=C2C=CC=CC2=C1)(Cl)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.68 |
| Procent renhet | 95% |