Läs mer
Naftalen-2-sulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 11432908
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432908 500 g 500g
11412908 25 g 25g
11422908 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11432908 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16872.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 93-11-8 | C10H7ClO2S | 226,67 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-11-8
Molekylformel C10H7ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 226.67
MDL-nummer MFCD00004087
InChI-nyckel OPECTNGATDYLSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthalenesulfonyl chloride, 2-naphthylsulfonyl chloride, beta-naphthalenesulfonyl chloride, naphthalene-2-sulfonic acid chloride, .beta.-naphthalenesulfochloride, naphthalene-2-sulphonyl chloride, 2-naphthalenesulfonylchloride, 2-naphthalenylsulfonyl chloride, 2-naphthalene sulfonyl chloride, .beta.-naphthalenesulfonyl chloride
PubChem CID 7125
IUPAC-namn naftalen-2-sulfonylklorid
LEDER ClS(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naphthalene-2-sulfonyl chloride
Smältpunkt 74 °C till 78 °C
Kokpunkt 200 °C till 202 °C (13 mmHg)
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 641898
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 226.68
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.