Läs mer
Naftalen-2-sulfonylklorid, TRC
Produktkod. 30466933
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30466933 100 mg
1 options
Produktkod. 30466933 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN307526100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naphthalene-2-sulfonyl Chloride
CAS 93-11-8
Molekylformel C10H7ClO2S
Kvantitet 100 mg
Synonym 2-Naphthalenylsulfonyl Chloride, 2-Naphthylsulfonyl Chloride, NSC 133893, Naphthalene-2-sulfonic Acid Chloridebeta-Naphthalenesulfochloride
InChI formel InChI=1S/C10H7ClO2S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
LEDER ClS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
IUPAC-namn naftalen-2-sulfonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 226.68
Formel vikt 225.9855