Läs mer
Naphthalene-2-thiocarboxamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15453447
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15453447 250 mg 250mg
11471200 1 g 1g
11481200 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15453447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26324.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6967-89-1
Molekylformel C11H9NS
Molekylvikt (g/mol) 187.26
MDL-nummer MFCD01571356
InChI-nyckel ZQGJZFKITDDUEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthalenecarbothioamide, maybridge1_008735, acmc-20ak77, 2-naphthalene carbothioamide, naphthalene-2-thiocarboxamide, amino-2-naphthylmethane-1-thione, naphthalene-2-carbothioic acid amide
PubChem CID 2800333
IUPAC-namn naphthalene-2-carbothioamide
LEDER C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naphthalene-2-thiocarboxamide
Smältpunkt 150°C to 152°C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2811
Formel vikt 187.26
Procent renhet 97%