Läs mer
Naftalen, 99 %
Produktkod. 11327678
Change view
Kvantitet:
50 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11327678 500 g -
11307678 50 g -
11317678 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11327678 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033347.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Tidigare viktig vid tillverkning av färgämnen, som en föregångare till ftalanhydrid | CAS: 91-20-3 | C10H8 | 128,17 g/mol
Naftalen är tidigare viktigt vid tillverkning av färgämnen. Det fungerar som en prekursor till ftalsyraanhydrid. Naftalen används vid tillverkning av ftalsyraanhydrid, naftalensulfonsyror och hydrerade naftalener såsom 1,2,3,4-tetrahydronaftalen, som används som prekursor för olika färgämnen, pigment, gummibearbetningskemikalier och i läkemedel. Dess smälta form används som lösningsmedel som ersätter de högkokande lösningsmedlen som diklorbensen, nitrobensen och duren. Det är inblandat som reaktionsmedium för i Diels-Alder-reaktionen mellan C 60 och antracen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-20-3
Molekylformel C10H8
Molekylvikt (g/mol) 128.17
MDL-nummer MFCD00001742
InChI-nyckel UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalin, naphthene, camphor tar, tar camphor, white tar, albocarbon, naphthaline, moth flakes, moth balls, naphtalene
PubChem CID 931
ChEBI CHEBI:16482
IUPAC-namn naftalen
LEDER C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naphthalene
Smältpunkt 80 °C till 82 °C
Densitet 0.9628 g/mL
Kokpunkt 218 °C
Flampunkt 78 °C (172 °F)
Odör Aromatisk
Brytningsindex 1.5821
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1334
Beilstein 1421310
Merck Index 14,6370
Löslighetsinformation Löslig i bensen, toluen, kloroform, CS2, eter; Olöslig i vatten; Löslig i alkoholer, flytande ammoniak, bensen, koltetraklorid, koldisulfid, toluen, anilin, ättiksyra, kloroform och smörsyra; Olöslig i vatten.
Formel vikt 128.17
Procent renhet 99.6%
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Naphthalene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Naphthalene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.