Läs mer
Naftalen, 99+%, scintillationsgrad
Produktkod. 10417960 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10417960 5 g Glasflaska 5g
10792601 250 g Glasflaska 250g
10124390 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10417960 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 180200050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 91-20-3 | C10H8 | 128,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För fluorescens/luminescensspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-20-3
Molekylformel C10H8
Molekylvikt (g/mol) 128.17
MDL-nummer MFCD00001742
InChI-nyckel UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 931
ChEBI CHEBI:16482
IUPAC-namn naftalen
LEDER C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Specifikationer
Kokpunkt 218.0°C
Kemiskt namn eller material Naphthalene
Smältpunkt 79.0°C to 82.0°C
Namnnotering 99+%
Fysisk form Pulver
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Densitet 0.9900g/mL, 0.99
Färg Beige till Röd/Lax
Kvantitet 5 g
Flampunkt 78°C
Analysprocentintervall 99+%
Infrarött spektrum Authentic
Linjär formel C10H8
Beilstein 05, IV, 1640
Merck Index 15, 6455
Förpackning Glasflaska
Löslighetsinformation Solubility in water: 30 mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,, very soluble in acetone, chloroform, ether,, benzene, toluene, carbon disulfide
Formel vikt 128.17
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Naphthalene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Naphthalene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.