Läs mer
Naftalen, 99+%
Beskrivning
Naftalen är tidigare viktigt vid tillverkning av färgämnen. Det fungerar som en prekursor till ftalsyraanhydrid. Naftalen används vid tillverkning av ftalsyraanhydrid, naftalensulfonsyror och hydrerade naftalener såsom 1,2,3,4-tetrahydronaftalen, som används som prekursor för olika färgämnen, pigment, gummibearbetningskemikalier och i läkemedel. Dess smälta form används som lösningsmedel som ersätter de högkokande lösningsmedlen som diklorbensen, nitrobensen och duren. Det är inblandat som reaktionsmedium för i Diels-Alder-reaktionen mellan C 60 och antracen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Naftalen är tidigare viktigt vid färgämnestillverkning. Det fungerar som en prekursor till ftalsyraanhydrid. Naftalen används vid tillverkning av ftalsyraanhydrid, naftalensulfonsyror och hydrerade naftalener såsom 1,2,3,4-tetrahydronaftalen, som används som prekursor för olika färgämnen, pigment, gummibearbetningskemikalier och i läkemedel. Dess smälta form används som lösningsmedel som ersätter de högkokande lösningsmedlen som diklorbensen, nitrobensen och duren. Det är inblandat som reaktionsmedium för i Diels-Alder-reaktionen mellan C 60 och antracen.
Löslighet
Löslig i bensen, toluen, kloroform, koldisulfid, eter. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naphthalene |
| Smältpunkt | 80 °C till 82 °C |
| Densitet | 0.963 |
| Kokpunkt | 218 °C |
| Flampunkt | 78 °C (172 °F) |
| Odör | Aromatisk |
| Brytningsindex | 1.5821 |
| Kvantitet | 250 g |
| UN-nummer | UN1334 |
| Beilstein | 1421310 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Naphthalene
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- MIXTURE LIST-Contain: Naphthalene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.