Läs mer
Naftalen, 99 %
Produktkod. 13478418 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13478418 5 kg Plast trumma 5kg
10153910 250 g Plastflaska 250g
10337650 1 kg Plastflaska 1kg
10287023 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13478418 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 180900050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 91-20-3 | C10H8 | 128,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 91-20-3
Molekylformel C10H8
Molekylvikt (g/mol) 128.17
MDL-nummer MFCD00001742
InChI-nyckel UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalin, naphthene, camphor tar, tar camphor, white tar, albocarbon, naphthaline, moth flakes, moth balls, naphtalene
PubChem CID 931
ChEBI CHEBI:16482
IUPAC-namn naftalen
LEDER C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Naphthalene
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 79.0°C to 82.0°C
Färg Vitt
Densitet 0.9900g/mL, 0.99
Kokpunkt 218.0°C
Flampunkt 78°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Plast trumma
Linjär formel C10H8
Kvantitet 5 kg
Beilstein 05,IV,164
Merck Index 15,6455
Löslighetsinformation Solubility in water: 30mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,,very soluble in acetone,chloroform,ether,,benzene,toluene,carbon disulfide
Formel vikt 128.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Flakes, Crystals, Tablets, Balls or Crystalline Powder
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.