Läs mer
Naphthalene Black 10B, Technical, Fisher Chemical
Produktkod. 10528440 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glass Jar
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10528440 10 g Glass Jar 10g
1 options
Produktkod. 10528440 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer N/0211/45
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 1064-48-8
Färg Brown
pH 9
Förpackning Glass Jar
Molekylformel C22H14N6Na2O9S2
MDL-nummer 4017
Kvantitet 10 g
Synonym amido black 10b, acid black 1, buffalo black nbr, naphthol blue black, parent, aniline blue black, tech, nigrosine water soluble, 4-amino-5-hydroxy-3-4-nitrophenyl azo-6-phenylazo naphthalene-2,7-disulphonic acid, sodium salt, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-3-4-nitrophenyl azo-6-phenylazo-, sodium salt, 3-4-nitrophenylazo-4-amino-5-oxo-6-2-phenylhydrazono-5,6-dihydro-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt
InChI-nyckel HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L
LEDER C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn disodium;4-amino-3-[(4-nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-2,7-disulfonate
Molekylvikt (g/mol) 616.487
PubChem CID 44134531
Formel vikt 616.48g/mol
Fysisk form Powder