Läs mer
Naftalen D8 1000 μg/ml i diklormetan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30308827
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30308827 1 mL
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30308827 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09011117DI
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naphthalene D8
CAS 1146-65-2
Lösningsmedel eller matris Diklorometan
Molekylformel C10 D8
Kvantitet 1 mL
Synonym Naphthalene-1,2,3,4,5,6,7,8-d8, Naphthalene-d8 (6CI,8CI,9CI), Naphthalene (C10D8), Octadeuterionaphthalene, Octadeuteronaphthalene, Perdeuterated naphthalene, Perdeuterionaphthalene, Perdeuteronaphthalene, Naphthalene D8
InChI formel InChI=1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6,7,8-oktadeuterionaftalen
Molekylvikt (g/mol) 136.22
Formel vikt 136,1128 g/mol