Läs mer
Naftalen-d8, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naphthalene D8 |
| CAS | 1146-65-2 |
| Molekylformel | C10 D8 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Naphthalene-1,2,3,4,5,6,7,8-d8, Naphthalene-d8 (6 CI,8 CI,9 CI), Naphthalene (C10D8), Octadeuterionaphthalene, Octadeuteronaphthalene, Perdeuterated naphthalene, Perdeuterionaphthalene, Perdeuteronaphthalene, Naphthalene D8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5,6,7,8-oktadeuterionaftalen |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.22 |
| Formel vikt | 136,1128 g/mol |
| Visa mer |