Läs mer
Chem-Lab Naphthalene-d8 standard 2.000 µg/ml (1 ml)
Brand:  Chem-Lab CL40.1403.0001
Naphthalene-d8 standard 2.000 µg/ml (1 ml)
Produktkod. 13238323
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    497.00 SEK
    413.96 SEK / 1ml
    Save 83.04 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Beskrivning
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • Naphthalene-D8 standard solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Naphthalene