Läs mer
Naphthalene, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10234060 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Glass Jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10234060 500 g Glass Jar 500g
1 options
Produktkod. 10234060 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer N/0150/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 91-20-3
Smältpunkt 79°C
Färg White
Kokpunkt 218°C
Förpackning Glass Jar
Molekylformel C10H8
MDL-nummer MFCD00001742
Kvantitet 500 g
Synonym naphthalin, naphthene, camphor tar, tar camphor, white tar, albocarbon, naphthaline, moth flakes, moth balls, naphtalene
InChI-nyckel UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
IUPAC-namn naphthalene
Molekylvikt (g/mol) 128.17
PubChem CID 931
ChEBI CHEBI:16482
Formel vikt 128.17g/mol
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Naphthalene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.