Läs mer
Naftalen, scintillationsgrad,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11452462 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11452462 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11452462 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215172680
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naphthalene
CAS 91-20-3
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥99%
Molekylformel C10H8
MDL-nummer MFCD00001742
Kvantitet 100 g
Synonym naphthalin, naphthene, camphor tar, tar camphor, white tar, albocarbon, naphthaline, moth flakes, moth balls, naphtalene
InChI-nyckel UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
IUPAC-namn naftalen
Molekylvikt (g/mol) 128.17
PubChem CID 931
ChEBI CHEBI:16482
Formel vikt 128.2
Kvalitet Scintillation
Fysisk form Kristallint pulver