Läs mer
Naphthalene, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 79°C to 82°C |
| Densitet | 1.085 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 218°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00001742 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Synonym | Naphthalene, Naphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.17 |
| Kvalitet | Research |