Läs mer
Naftalen, TRC
Produktkod. 18013820
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
18013820 50 g
1 options
Produktkod. 18013820 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN34560050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naphthalene
CAS 91-20-3
Molekylformel C10 H8
Kvantitet 50 g
Synonym Naphthalene, Albocarbon, Dezodorator, Moth flakes, NSC 37565, Naphthene, Tar camphor, White tar
InChI formel InChI=1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
LEDER c1ccc2ccccc2c1
IUPAC-namn naftalen
Molekylvikt (g/mol) 128.17
Formel vikt 128.0626