Läs mer
Naphtho[2,3-c]furan-1,3-dione, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 31432625
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31432625 100 g
31419481 10 g
31416939 5 g
31416149 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31432625 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD14340100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naphtho[2,3-c]furan-1,3-dione
CAS 716-39-2
Molekylformel C12H6O3
MDL-nummer MFCD00059091
Kvantitet 100 g
LEDER O=C1OC(=O)C2=CC3=C(C=CC=C3)C=C12
Molekylvikt (g/mol) 198.17
Procent renhet 95%