Läs mer
Naphtho[2,3-e]pyrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naphtho[2,3-e]pyrene |
| CAS | 193-09-9 |
| Molekylformel | C24H14 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Dibenzo[de,qr]naphthacene, Dibenzo[de,qr]tetracene |
| InChI formel | InChI=1S/C24H14/c1-2-6-18-14-22-20-10-4-8-16-12-11-15-7-3-9-19(23(15)24(16)20)21(22)13-17(18)5-1/h1-14H |
| LEDER | c1ccc2cc3c4cccc5ccc6cccc(c3cc2c1)c6c45 |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.37 |
| Formel vikt | 302.1096 |