Läs mer
Naftol AS , 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10491441 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10491441 100 g Glasflaska 100g
1 options
Produktkod. 10491441 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 212181000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-01-2027
CAS: 92-77-3 | C17H13NR2 | 263,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naphthol AS
Namnnotering 99%
CAS 92-77-3
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >243,0 °C
Färg Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C17H13NO2
MDL-nummer MFCD00004096
Kvantitet 100 g
Beilstein 12, 505
Synonym naphthol as, 3-hydroxy-2-naphthanilide, naphthol as supra, cibanaphthol rf, naphtanilide rc, azonaphtol a, dragonthol a, naftoelan a, naphtazol a, naphtholate as
InChI-nyckel JFGQHAHJWJBOPD-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=CC3=CC=CC=C3C=C2O
IUPAC-namn 3-hydroxi-N-fenylnaftalen-2-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 263.28
PubChem CID 66719
Formel vikt 263.28
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Naphthol AS
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.