Läs mer
Naphthol AS-BI phosphate, 93%
Produktkod. 10474705 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10474705 100 mg Glasflaska 100mg
10127750 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10474705 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 415311000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1919-91-1 | C18H15BrNO6P | 452.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1919-91-1
Molekylformel C18H15BrNO6P
Molekylvikt (g/mol) 452.2
MDL-nummer MFCD00004058
InChI-nyckel HUXIAXQSTATULQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthol as-bi phosphate, naphthol as bi phosphate, 7-bromo-3-hydroxy-2-naphthoic-o-anisidide phosphate, 2-naphthalenecarboxamide, 7-bromo-n-2-methoxyphenyl-3-phosphonooxy, naphthol as-bi phosphoric acid, naphthol as-bi phosphoric acid solution, 6-bromo-3-2-methoxyphenyl carbamoyl naphthalen-2-yl oxyphosphonic acid, 6-bromo-3-2-methoxyphenyl carbamoyl naphthalen-2-yl dihydrogen phosphate, 2-naphthalenecarboxamide,7-bromo-n-2-methoxyphenyl-3-phosphonooxy-, sodium salt 1:2, naphthol as-bl phosphate
PubChem CID 74715
IUPAC-namn [6-brom-3-[(2-metoxifenyl)karbamoyl]naftalen-2-yl]divätefosfat
LEDER COC1=CC=CC=C1NC(=O)C2=C(C=C3C=CC(=CC3=C2)Br)OP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naphthol AS-BI phosphate
CAS Min % 91.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 91% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Solubility in water: partly soluble
Formel vikt 452.2
Procent renhet 93%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Naphthol AS-BI phosphate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.