Läs mer
Naftol-AS-D kloracetat, 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11483670 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11483670 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11483670 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210242401
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naphthol-AS-D chloroacetate
CAS 35245-26-2
Färg Vitt
Molekylformel C20H16ClNO3
Kvantitet 1 g
Synonym naphthol as-d chloroacetate, 2-o-tolylcarbamoyl naphthalen-3-yl 2-chloroacetate, 3-hydroxy-2-naphthoic-o-toluidide chloroacetate, naphthol as-d-chloroacetate, 3-2-methylphenyl carbamoyl-2-naphthyl chloroacetate, 3-2-methylphenyl carbamoyl naphthalen-2-yl 2-chloroacetate, acetic acid, 2-chloro-,3-2-methylphenyl amino carbonyl-2-naphthalenyl ester, naphthol-as-d-chloroacetate, acetic acid, chloro-, s, naphthol as-d chloroacetate solution
InChI-nyckel FMVKYSCWHDVMGO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=CC=C1NC(=O)C2=CC3=CC=CC=C3C=C2OC(=O)CCl
IUPAC-namn [3-[(2-metylfenyl)karbamoyl]naftalen-2-yl]-2-kloracetat
Molekylvikt (g/mol) 353.802
PubChem CID 160247
Formel vikt 353.8
Procent renhet 0.98
Fysisk form Pulver