Läs mer
Naftol As-D kloracetat, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 161°C to 171°C |
| Kvantitet | 500 mg |
| Löslighetsinformation | Soluble in ethyl acetate (5mg/mL, clear and slightly yellow solution); methanol (1mg/mL, clear and colorless solution) and acetone. |
| Formel vikt | 353.8 |
| Fysisk form | Pulver |