Läs mer
Naphthol AS-LC, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naphthol AS-LC |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16ClNO4/c1-24-17-10-15(18(25-2)9-14(17)20)21-19(23)13-7-11-5-3-4-6-12(11)8-16(13)22/h3-10,22H,1-2H3,(H,21,23) |
| Formel vikt | 357.0768 |