Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Naphthol Green B
Produktkod. 11453817
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453817 100 g 100g
11443817 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11453817 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A18268.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19381-50-1 | C30H18FeN3Na3O15S3 | 881.474 g/mol
Den finner sina tillämpningar som läder- och pälsfärgämne och som en biologisk bets.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Den hittar sina tillämpningar som läder- och pälsfärgämne och som biologisk bets.
Löslighet Löslig i vatten (160 mg
/ml vid 20 C), etanol (0,9 °mg/ml) och etylen (9 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19381-50-1
Molekylformel C30H18FeN3Na3O15S3
Molekylvikt (g/mol) 881.474
MDL-nummer MFCD00003886
InChI-nyckel VLBLPLXOYXEXJK-UHFFFAOYSA-K
Synonym Acid Green 1; C.I. 10020
PubChem CID 14598749
IUPAC-namn trinatrium;6-hydroxi-5-nitrosonaftalen-2-sulfonat;järn
LEDER C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Fe]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naphthol Green B
Löslighetsinformation Soluble in water (160mg/ml at 20°C),ethanol (0.9mg/ml),and ethylene (9mg/ml).
Formel vikt 878.47
Kvantitet 100 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.