Specifications
| Kemiskt namn eller material | Alpha-Naphthol |
| CAS | 90-15-3 |
| Molekylformel | C10H8O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-naphthol, 1-naphthalenol, alpha-naphthol, 1-hydroxynaphthalene, naphthol, fouramine ern, fourrine ern, tertral ern, furro er, basf ursol ern |
| InChI-nyckel | KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2O |
| IUPAC-namn | naphthalen-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.173 |
| PubChem CID | 7005 |
| Show More |