Läs mer
Thermo Scientific Chemicals alfa-naftholbenzein
Produktkod. 15570544 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15570544 100 g 100g
15560000 5 g 5g
15560544 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15570544 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 415321000
 Begränsad artikel
I lager
Indikator | CAS: 145-50-6 | C27H18O2 | 374,44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 145-50-6
Molekylformel C27H18O2
Molekylvikt (g/mol) 374.44
InChI-nyckel VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
PubChem CID 5941340
IUPAC-namn (4Z)-4-[(4-hydroxinaftalen-1-yl)-fenylmetyliden]naftalen-1-on
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=O)C3=CC=CC=C23)C4=CC=C(C5=CC=CC=C54)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-Naphtholbenzein
Smältpunkt 230,0 °C till 235,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Kvantitet 100 g
Synonym p-naphtholbenzein, 1-naphtholbenzein, alpha-naphtholbenzein, .alpha.-naphtholbenzein, 4-4-hydroxynaphthyl phenylmethylene naphthalen-1-one, naphtholbenzein, 1 4h-naphthalenone, 4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone,4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone, 4-.alpha.-4-hydroxy-1-naphthyl benzylidene
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: löslig i aceton, ättiksyra
Formel vikt 374.44
compliance-icons
Produktbeteckning
  • alpha-Naphtholbenzein
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha-Naphtholbenzein
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.