Läs mer
α-naftolbension, MP Biomedicals™
Produktkod. 11424981 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11424981 25 g 25g
11414981 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11424981 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215578525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2690.00 SEK
    2558.87 SEK / 25g
    Save 131.13 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 6948-88-5
Molekylformel C27H20O3
Molekylvikt (g/mol) 392.454
InChI-nyckel OUYLDJXFDLBCTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 4-hydroxy-1-naphthyl phenylmethanol, 4,4'-hydroxy phenyl methylene bis naphthalen-1-ol, 4-hydroxy-alpha-4-hydroxynaphthyl-alpha-phenylnaphthalene-1-methanol, 4-hydroxy-4-hydroxynaphthalen-1-yl-phenyl-methyl naphthalen-1-ol, bis 4-hydroxynaphthyl phenylmethan-1-ol, 4,4'-hydroxy phenyl methylene di 1-naphthol, 4,4-alpha-hydroxybenzylidene di-1-naphthol, bis-4-hydroxy-1 naphthyl-phenyl-methanol, 4,4-hydroxy phenyl methylene bis naphthalen-1-ol, 4-hydroxy 4-hydroxynaphthalen-1-yl benzyl naphthalen-1-ol
PubChem CID 81382
IUPAC-namn 4-[hydroxi-(4-hydroxinaftalen-1-yl)-fenylmetyl]naftalen-1-ol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C3=CC=CC=C32)O)(C4=CC=C(C5=CC=CC=C54)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-Naphtholbenzion
Färg Röd till brun
Kvantitet 25 g
Formel vikt 392.5
Fysisk form Pulver