Läs mer
α-naftolftalein, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15603960 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15603960 10 g 10g
1 options
Produktkod. 15603960 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 3342410G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Indikator
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-Naphtholphthalein
Smältpunkt 238°C to 240°C
CAS 596-01-0
Molekylformel C28H18O4
MDL-nummer MFCD00036202
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 97816
InChI-nyckel HQHBAGKIEAOSNM-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2O)C3(C4=CC=CC=C4C(=O)O3)C5=CC=C(C6=CC=CC=C65)O
IUPAC-namn 3,3-bis(4-hydroxinaftalen-1-yl)-2-bensofuran-1-on
Molekylvikt (g/mol) 418.448
PubChem CID 68993
Formel vikt 418.44g/mol
Förpackning Glasflaska
Färg Brun
Kvantitet 10 g
Fysisk form Pulver