Läs mer
Thermo Scientific Chemicals α-Naftolftalein, ren, indikator
Produktkod. 10287153 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10287153 1 g Glasflaska 1g
10286340 5 g Glasflaska 5g
10093463 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10287153 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 190120010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 596-01-0 | C28H18O4 | 418.448 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 596-01-0
Molekylformel C28H18O4
Molekylvikt (g/mol) 418.448
MDL-nummer MFCD00036202
InChI-nyckel HQHBAGKIEAOSNM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 68993
IUPAC-namn 3,3-bis(4-hydroxinaftalen-1-yl)-2-bensofuran-1-on
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2O)C3(C4=CC=CC=C4C(=O)O3)C5=CC=C(C6=CC=CC=C65)O
Specifikationer
Abs. 550 min. (at lamda max)
Kemiskt namn eller material α-Naphtholphthalein
Smältpunkt 240.0°C to 250.0°C
Beilstein 18, I, 384
Merck Index 15, 6474
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 648 to 654nm (in 0.1N NaOH)
Formel vikt 418.45
Förlust vid torkning 5% max. (110°C, 1 hr.)
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Visuell övergångsintervall from pH 7.3 (pinkish-yellow) to pH 8.7 (greenish--blue)
Färg Beige till Rosa eller Brun
Kvantitet 1 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.