missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Naphthoquine phosphate, MedChemExpress

Produktkod. 16491826
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16491826 500 mg
16487236 100 mg
16473297 50 mg
16407288 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16491826 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17036

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Naphthoquine phosphate is a potent and orally active antimalarial agent. Naphthoquine phosphate has thorough killing function for various schizonts of plasmodia, including resistance of P. falciparum to Chloroquine.

Naphthoquine phosphate is a potent and orally active antimalarial agent. Naphthoquine phosphate has thorough killing function for various schizonts of plasmodia, including resistance of P. falciparum to Chloroquine.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Naphthoquine phosphate
Fysisk form Solid
CAS 173531-58-3
Färg Light Yellow
Kvantitet 500 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H34ClN3O9P2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation H2O : 3.33 mg/mL (5.50 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.65 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC1=CC=C(C(NC2=C(CCCC3)C3=C(O)C(CNC(C)(C)C)=C2)=CC=N4)C4=C1.O=P(O)(O)O.O=P(O)(O)O
Molekylvikt (g/mol) 605.94
Formel vikt 605.94
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.