Läs mer
α-Naftylfosfat, 99,8 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11482920 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11482920 5 g 5g
11472920 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11482920 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210025705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6775.00 SEK
    6449.75 SEK / 5g
    Save 325.25 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 2183-17-7
Molekylformel C10H7Na2O4P
Molekylvikt (g/mol) 268.12
MDL-nummer MFCD00041007
InChI-nyckel QYURIFWAOPAPAJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium 1-naphthyl phosphate, sodium naphthalen-1-yl phosphate, disodium naphthyl phosphate, 1-naphthyl phsophoric acid sodium salt, disodium naphthalen-1-yl phosphate, alpha-naphthyl phosphate disodium salt, dipotassium naphthalen-1-yl phosphate, disodium 1-naphthyl phosphate hydrate, sodium alpha-naphthyl phosphate, 1-naphthyl disodium orthophosphate
PubChem CID 75132
IUPAC-namn dinatriumnaftalen-1-ylfosfat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-Naphthyl phosphate
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.998
Kvantitet 5 g
Formel vikt 268.1
Fysisk form Pulver