Läs mer
α-Naftylfosfatdinatriumsalthydrat, MP Biomedical
Produktkod. 11462920 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462920 250 mg 250mg
11452920 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11462920 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02100257.2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    687.00 SEK
    654.32 SEK / 250mg
    Save 32.68 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
α-Naftylfosfatdinatriumsalthydrat är ett vitt, kristallint pulverenzymsubstrat som används för cellbiologi och analys.
  • Substrat för bestämning av fosfatas
  • Används som en organisk kemisk syntesintermediär
Specifikationer
CAS 207569-06-0
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Molekylvikt (g/mol) 268.12
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Not Available
Fysisk form Crystalline