Läs mer
Napropamid, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Napropamide |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO2/c1-4-18(5-2)17(19)13(3)20-16-12-8-10-14-9-6-7-11-15(14)16/h6-13H,4-5H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 271.1572 |