Läs mer
Napropamide, MedChemExpress
Produktkod. 16481138
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16481138 5 g
1 options
Produktkod. 16481138 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1972
MedChemExpress Napropamide is a selective systemic amide herbicide used to control a number of annual grasses and broad-leaved weeds.
Napropamide is a selective systemic amide herbicide used to control a number of annual grasses and broad-leaved weeds.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Napropamide
CAS 15299-99-7
Färg Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H21NO2
Kvantitet 5 g
Synonym Napropamid
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 42 mg/mL (154.78 mM)
LEDER CC(OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1)C(N(CC)CC)=O
Molekylvikt (g/mol) 271.35
Formel vikt 271.35
Procent renhet 98.03%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid