Läs mer
Naproxen-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naproxen-d3 |
| CAS | 958293-79-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14H11D3O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Naphthaleneacetic acid','6-(methoxy-d3)-α-methyl-, 6-(Methoxy-d3)-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, 2-[6-(Trideuteromethoxy)naphthalen-2-yl]propanoic acid, rac-Naproxen (methoxy-D3), (R,S)-Naproxen D3 (methoxy D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc2cc(ccc2c1)C(C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[6-(trideuteriomethoxy)naphthalen-2-yl]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.28 |
| Visa mer |