Läs mer
Naproxen EP Impurity B, Mikromol™
Beskrivning
Naproxen EP Impurity B
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2-(5-Chloro-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (5-Chloronaproxen) |
| CAS | 89617-86-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2S)-2-(5-Chloro-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (5-Chloronaproxen) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H13 Cl O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (2S)-2-(5-Chloro-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid, Naproxen Imp. B (EP), 5-Chloronaproxen, Naproxen Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13ClO3/c1-8(14(16)17)9-3-5-11-10(7-9)4-6-12(18-2)13(11)15/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)/t8-/m0/s1 |
| LEDER | COc1ccc2cc(ccc2c1Cl)[C@H](C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(5-chloro-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid |
| Visa mer |