Läs mer
Naproxen EP Impurity F, Mikromol™
Beskrivning
Naproxen EP Impurity F
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoate (Naproxen Ethyl Ester) |
| CAS | 31220-35-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethyl (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoate (Naproxen Ethyl Ester) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H18 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Ethyl (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoate, Naproxen Imp. F (EP), Naproxen Ethyl Ester, Naproxen Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18O3/c1-4-19-16(17)11(2)12-5-6-14-10-15(18-3)8-7-13(14)9-12/h5-11H,4H2,1-3H3/t11-/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@@H](C)c1ccc2cc(OC)ccc2c1 |
| IUPAC-namn | ethyl (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate |
| Visa mer |