Läs mer
Naproxen etemesil, MedChemExpress
Beskrivning
Naproxen etemesil is a lipophilic, non-acidic, inactive prodrug of naproxen that is hydrolysed to pharmacologically active Naproxen once absorbed. Naproxen is a COX-1 and COX-2 inhibitor with IC50s of 8.72 and 5.15 μM, respectively in cell assay.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naproxen etemesil |
| CAS | 385800-16-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H20O5S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | LT-NS 001 MX 1094 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (297.27 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(OCCS(C)(=O)=O)[C@@H](C)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 336.4 |
| Visa mer |