Läs mer
Naproxen Isopropyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Naproxen Isopropyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naproxen Isopropyl Ester |
| CAS | 156967-24-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Naproxen Isopropyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H20 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Naproxen Isopropyl Ester, (alphaS)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid 1-methylethyl ester, 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, 1-methylethyl ester, (S)-, (+)-Naproxen 2-propyl ester, Naproxen isopropyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20O3/c1-11(2)20-17(18)12(3)13-5-6-15-10-16(19-4)8-7-14(15)9-13/h5-12H,1-4H3/t12-/m0/s1 |
| LEDER | COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(=O)OC(C)C |
| IUPAC-namn | propan-2-yl (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate |
| Visa mer |