Läs mer
Naproxen, LoGiCal
Produktkod. 30458166
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458166 10 mg
1 options
Produktkod. 30458166 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0152.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naproxen
CAS 22204-53-1
Analyt- eller komponentnamn Naproxen
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H14 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (+)-(S)-Naproxen, (+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (+)-Naproxen, (S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-(+)-Naproxen, (S)-(+)-Naproxene, (S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propanoic acid, (S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-Naproxen, Apo-Naproxen, Bonyl, CG 3117, Diocodal, Dysmenalgit, Equiproxen, Floginax, Laraflex, Laser, MNPA, Naixan, Napren, Naprium, Naprius, Naprosyn, Naprosyne, Naproxen, Naprux, Naxen, Nycopren, Panoxen, Prexan, Proxen, Proxine, RS 3540, Reuxen, Veradol, Xenar, d-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, d-Naproxen, 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (alphaS)- (9CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (S)-, (+)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (S)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid
InChI formel InChI=1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
Lösningstyp Neat
LEDER COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 230.26
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 230.0943 g/mol