Läs mer
Naproxen, MedChemExpress
Beskrivning
Naproxen is a COX-1 and COX-2 inhibitor with IC50s of 8.72 and 5.15 μM, respectively in cell assay.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naproxen |
| CAS | 22204-53-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H14O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (S)-Naproxen |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (434.29 mM) ∣H2O : 75 mg/mL (325.72 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | C[C@H](C(O)=O)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.26 |
| Visa mer |