Läs mer
Naproxen, Mikromol™
Beskrivning
Naproxen
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naproxen |
| CAS | 22204-53-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Naproxen |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H14 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | (+)-(S)-Naproxen, (+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (+)-Naproxen, (S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-(+)-Naproxen, (S)-(+)-Naproxene, (S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propanoic acid, (S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-Naproxen, Apo-Naproxen, Bonyl, CG 3117, Diocodal, Dysmenalgit, Equiproxen, Floginax, Laraflex, Laser, MNPA, Naixan, Napren, Naprium, Naprius, Naprosyn, Naprosyne, Naproxen, Naprux, Naxen, Nycopren, Panoxen, Prexan, Proxen, Proxine, RS 3540, Reuxen, Veradol, Xenar, d-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, d-Naproxen, 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (alphaS)- (9CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (S)-, (+)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (S)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1 |
| LEDER | COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid |
| Visa mer |