Läs mer
Naproxennatrium, 98 %
Beskrivning
En cyklooxygenashämmare Naproxennatrium fungerar som en icke-selektiv hämmare av Cox-1 och Cox-2. Den fungerar som ett antiinflammatoriskt medel med smärtstillande och feberdämpande egenskaper.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
- Naproxennatrium är natriumsaltet i naproxen
- Naproxennatrium hämmar konkurrensmässigt prostaglandinbildning och pyrogenfrisättning genom att blockera omvandlingen av arachidonsyra
Tillämpning
- Den är lämplig för cellkulturforskning.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naproxen sodium |
| Smältpunkt | 259 °C till 262 °C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 25 g |
| Merck Index | 14,6417 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten upp till 100 mg/mlLöslig i metanol och kloroform; Lätt löslig i eter; Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 252.24 |
| Procent renhet | 98% |
| Fysisk form | Pulver |
Säkerhet och hantering
- Naproxen sodium
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium (-)-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionate
RUO– Endast forskningsanvändning