Läs mer
Naproxennatrium, 98 %
Produktkod. 15495369
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495369 100 g 100g
15475369 5 g 5g
15485369 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15495369 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63103.22
 Begränsad artikel
I lager
Naproxennatrium (CAS # 26159-34-2) är en arylacetinsyra i klassen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. | CAS: 26159-34-2 | C14H13NaO3 | 252,25 g/mol
En cyklooxygenashämmare Naproxennatrium fungerar som en icke-selektiv hämmare av Cox-1 och Cox-2. Den fungerar som ett antiinflammatoriskt medel med smärtstillande och feberdämpande egenskaper.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
  • Naproxennatrium är natriumsaltet i naproxen
  • Naproxennatrium hämmar konkurrensmässigt prostaglandinbildning och pyrogenfrisättning genom att blockera omvandlingen av arachidonsyra
Tillämpning
  • Den är lämplig för cellkulturforskning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26159-34-2
Molekylformel C14H13NaO3
Molekylvikt (g/mol) 252.25
MDL-nummer MFCD00058507
InChI-nyckel CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M
Synonym naproxen sodium, anaprox, miranax, naprelan, naproxen sodium salt, anapran, anaprotab, aprowell, floginex, flogogin
PubChem CID 23681059
ChEBI CHEBI:7477
IUPAC-namn sodium (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate
LEDER [Na+].COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@H](C)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naproxen sodium
Smältpunkt 259 °C till 262 °C
Färg Vitt
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,6417
Löslighetsinformation Löslig i vatten upp till 100 mg/mlLöslig i metanol och kloroform; Lätt löslig i eter; Olöslig i vatten.
Formel vikt 252.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Naproxen sodium
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium (-)-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionate
RUO– Endast forskningsanvändning