Läs mer
Naproxen natrium, LoGiCal
Produktkod. 30462270
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462270 10 mg
1 options
Produktkod. 30462270 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0152.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naproxen Sodium
CAS 26159-34-2
Analyt- eller komponentnamn Naproxen Sodium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H13 O3 . Na
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Naproxen Sodium, (2S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propanoic acid sodium salt, Aflaxen, Agilxen, Aleve, Anaprox, Anaprox DS, Anax, Apranax, Apraxin, Apronax, Axer, Dafloxen, Duk-F, Flanax, Flanax Forte, Gynestrel, Lefaine, Licorax, Miranax, Naprelan, Naprogesic, Naprosyn sodium, Naproxen sodium, Narocin, Primeral, RS 3560, Sodium (+)-6-methoxy-2-naphthalenepropionate, Sodium d-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionate, Sodium naprosyn, Sodium naproxen, Sutolin, Synflex, Synflex Forte, Uniflam, Xenobid, (alphaS)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt (1:1), (S)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt, (alphaS)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt, L-(-)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt
InChI formel InChI=1S/C14H14O3.Na/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10;/h3-9H,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t9-;/m0./s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER [Na+].COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(=O)[O-]
IUPAC-namn natrium; (2S)-2-(6-metoxynaphthalen-2-yl)propanoat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 252.24
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 252,0762 g/mol