Läs mer
Naquotinib mesylate, MedChemExpress
Produktkod. 16463857
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16463857 50 mg -
16471869 1 mg -
16460378 5 mg 5mg
16453696 25 mg -
16417918 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16463857 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19803
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Naquotinib mesylate (ASP8273 mesylate) is an orally available, mutant-selective and irreversible EGFR inhibitor; with IC50s of 8-33 nM toward EGFR mutants and 230 nM for EGFR.
Naquotinib mesylate (ASP8273 mesylate) is an orally available, mutant-selective and irreversible EGFR inhibitor
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naquotinib mesylate
CAS 1448237-05-5
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H46N8O6S
Kvantitet 50 mg
Synonym ASP8273 (mesylate)
Löslighetsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (18.97 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(C1=NC(CC)=C(O[C@H]2CN(C(C=C)=O)CC2)N=C1NC3=CC=C(N4CCC(N5CCN(C)CC5)CC4)C=C3)N.CS(=O)(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 658.81
Formel vikt 658.81
Procent renhet 98.02%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease