Läs mer
Naquotinib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naquotinib |
| CAS | 1448232-80-1 |
| Molekylformel | C30H42N8O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 6-Ethyl-3-[[4-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)-1-piperidinyl]phenyl]amino]-5-[[(3R)-1-(1-oxo-2-propen-1-yl)-3-pyrrolidinyl]oxy]-2-pyrazinecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C30H42N8O3/c1-4-25-30(41-24-12-15-38(20-24)26(39)5-2)34-29(27(33-25)28(31)40)32-21-6-8-22(9-7-21)36-13-10-23(11-14-36)37-18-16-35(3)17-19-37/h5-9,23-24H,2,4,10-20H2,1,3H3,(H2,31,40)(H,32,34)/t24-/m1/s1 |
| LEDER | NC(C1=NC(CC)=C(O[C@H]2CN(C(C=C)=O)CC2)N=C1NC3=CC=C(N4CCC(N5CCN(C)CC5)CC4)C=C3)=O |
| IUPAC-namn | 6-ethyl-3-[4-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidin-1-yl]anilino]-5-[(3R)-1-prop-2-enoylpyrrolidin-3-yl]oxypyrazine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 562.71 |
| Formel vikt | 562.338 |