Läs mer
Naratriptan 2-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30480251
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30480251 0.5 mg 0.5mg
1 options
Produktkod. 30480251 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN3787450.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naratriptan 2-Carboxylic Acid
CAS 874583-40-1
Molekylformel C18H25N3O4S
Kvantitet 0.5 mg
Synonym 3-(1-Methyl-4-piperidyl)-5-[2-(methylsulfamoyl)ethyl]-1H-indole-2-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C18H25N3O4S/c1-19-26(24,25)10-7-12-3-4-15-14(11-12)16(17(20-15)18(22)23)13-5-8-21(2)9-6-13/h3-4,11,13,19-20H,5-10H2,1-2H3,(H,22,23)
LEDER CNS(=O)(=O)CCc1ccc2[nH]c(C(=O)O)c(C3CCN(C)CC3)c2c1
IUPAC-namn 3-(1-metylpiperidin-4-yl)-5-[2-(metylsulfamoyl)etyl]-1H-indol-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 379.47
Formel vikt 379.1566