Läs mer
Naratriptan 2-karboxylsyra, TRC
Product Code. 30477511
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
2.5 mg
Unit Size:
2.5mg
Product Code. Kvantitet Unit Size
30477511 2.5 mg 2.5mg
1 options
Product Code. 30477511 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN3787452.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Naratriptan 2-Carboxylic Acid
CAS 874583-40-1
Molekylformel C18H25N3O4S
Kvantitet 2.5 mg
Synonym 3-(1-Methyl-4-piperidyl)-5-[2-(methylsulfamoyl)ethyl]-1H-indole-2-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C18H25N3O4S/c1-19-26(24,25)10-7-12-3-4-15-14(11-12)16(17(20-15)18(22)23)13-5-8-21(2)9-6-13/h3-4,11,13,19-20H,5-10H2,1-2H3,(H,22,23)
LEDER CNS(=O)(=O)CCc1ccc2[nH]c(C(=O)O)c(C3CCN(C)CC3)c2c1
IUPAC-namn 3-(1-metylpiperidin-4-yl)-5-[2-(metylsulfamoyl)etyl]-1H-indol-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 379.47
Formel vikt 379.1566