Läs mer
Naratriptan Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naratriptan Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25N3O2S.ClH/c1-18-23(21,22)10-7-13-3-4-17-15(11-13)16(12-19-17)14-5-8-20(2)9-6-14;/h3-4,11-12,14,18-19H,5-10H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 371.1434 |
| Procent renhet | >95% |